Documenti fondamentali
YBM 6.1.10
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., Reactivity: Anti-MAC-1, mouse, 89040601
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica
Rat x Rat Hybridoma
Confezionamento
tube of 5 μg 89040601-DNA-5UG
pkg of vial of cells 89040601-1VL
ImmunoDon
DA rat spleen
Mieloma
Y3Ag1.2.3
Reattività
Anti-MAC-1, mouse
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Rat Y3Ag1.2.3 x Rat DA spleen
Descrizione della linea cellulare
The antibody is directed against the mouse MAC-1 antigen, the murine equivalent of CD11b.
Immunogeno
CBA mouse bone marrow
Terreno di coltura
IDMEM + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Cells may adhere to the plastic flask - may require trypsin or shaking to remove them
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)