PMG075 human cell line
IHW Number: 9078, 88052077, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human blood
Confezionamento
tube of 5 μg 88052077-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88052077-1VL
Etnia
North American Caucasian
Genere
female
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Lymphoblastoid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Descrizione generale
Descrizione della linea cellulare
Profilo DNA
Cw: 802
B: 1402
HLA DRA: 101
HLA DRB1: 102
HLA DRB6: 101
HLA DQA1: 101
HLA DQB1: 501
HLA DPA1: 01 0201
HLA DPB1: 0301 0401
Profilo sierologico
HLA A ief: 3.2 33.1
HLA C: 8
HLA B: 65
HLA B ief: 65
Bw4/bw6: 6
HLA Dw: 20
HLA DR: 1
HLA DQ: 5
HLA DP: 3 4
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Esclusione di responsabilità
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)