Documenti
R9ab
88011502, rabbit lung, Fibroblast-like
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
product name
R9ab, 88011502
Origine biologica
rabbit lung
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 44
Morfologia
Fibroblast-like
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Rabbit New Zealand white lung
Descrizione della linea cellulare
Established from lung tissue of a normal female New Zealand white rabbit foetus. At least 60 passages expected from origin.
Terreno di coltura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:3 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.