Documenti
RFL-6
86072501, rat lung, Fibroblast
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
product name
RFL-6, 86072501
Origine biologica
rat lung
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 42
Morfologia
Fibroblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Categorie correlate
Origine della linea cellulare
Rat Sprague-Dawley lung
Descrizione della linea cellulare
Derived from the lung tissue of a normal germ-free, 18 day gestation, Sprague-Dawley rat foetus. At least 45 population doublings expected.
Terreno di coltura
Ham′s F12 + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 2-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.