Documenti fondamentali
NIH-3T3D4
85111801, mouse embryo, Fibroblast
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
NIH-3T3D4, 85111801
Origine biologica
mouse embryo
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Fibroblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Descrizione generale
Product has lost contact inhibition
Origine della linea cellulare
Mouse Swiss NIH embryo
Descrizione della linea cellulare
Derived from the NIH-3T3 cell line. No longer exhibit contact inhibition.
Terreno di coltura
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:8 to 1:10 i.e. seeding at 2x10,000 to 2x100,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)