Documenti fondamentali
N115-BU-10
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica
mouse nerve
Confezionamento
tube of 5 μg 08062559-DNA-5UG
pkg of vial of cells 08062559-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Neuronal
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse Neuroblastoma
Descrizione della linea cellulare
A bromodeoxyuridine-resistant mutant of N1E-115 (Sigma Catalogue number 08062511). The cell line N1E-115 is an adrenergic cell line derived from mouse neuroblastoma C1300 (Mouse strain A/Jax)
Applicazioni
Used in the generation of cell hybrids.
Terreno di coltura
DMEM + 2 mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS) + 1 mM 8-bromodeoxyuridine. The cells can be grown in the absence of bromodeoxyuridine
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.05% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)