Documenti fondamentali
N2102Ep Clone 2/A6
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 6011803, human embryo, Not specified
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
human embryo
Confezionamento
tube of 5 μg 06011803-DNA-5UG
pkg of vial of cells 06011803-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Not specified
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human embryonal carcinoma
Descrizione della linea cellulare
A non seminomatous germ cell carcinoma derived cell line. This cell line was established from a single cell clone from a subline of cell line 2102Ep passaged through a nude mouse. This cell line is tumourigenic in nude mice.
Terreno di coltura
DMEM (High Glucose) + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS). No sodium pyruvate.
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:5 i.e. seeding at >6x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin or trypsin/EDTA; 10% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)