CAS9MRNA
Cas9 mRNA
Sinonimo/i:
CRISPR Cas9 mRNA
Confezionamento
vial of 50 μL
Livello qualitativo
Concentrazione
500 ng/μL
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Creation of gene knockouts in transgenic applications
- Creation of knock-in animals with promoters, fusion tags or reporters integrated into endogenous genes
Caratteristiche e vantaggi
Componenti
Please note, product does not contain guideRNA sequence. This must be purchased separately through the Custom CRISPR product tab.
Principio
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Learn about CRISPR Cas9, what it is and how it works. CRISPR is a new, affordable genome editing tool enabling access to genome editing for all.
Contenuto correlato
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics è il fornitore leader di tecnologie di editing e silenziamento genico tra cui CRISPR, Cas9, RNA guida sintetici (sgRNA) e nucleasi a dita di zinco (ZFN).
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics is the leading provider of gene editing and silencing technologies including CRISPR, Cas9, synthetic guide RNA (sgRNA), and Zinc Finger Nuclease (ZFN).