CAS9GEMP
Cas9 Geminin plasmid
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in E. coli
Stato
liquid
Confezionamento
vial of 50 μL
Concentrazione
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
applicazioni
CRISPR
Promotore
Promoter name: EF1-alpha
Gene reporter
GFP
Selezione
ampicillin
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
To order gRNA in any format click here
Applicazioni
- Performing HDR mediated targeted integration in multiple cell lines
- Creation of knock-in cell lines with promoters, fusion tags or reporters integrated into endogenous genes
Caratteristiche e vantaggi
- Highly specific and highly active
- Sequence verified
- Ready to use purified plasmid DNA
Principio
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)