Vai a
C9936
CryoCane aluminum canes
capacity, 6  vial(s)
Sinonimo/i:
cryogenic vial cane, cryostorage cane, cryovial cane, dewar cane, liquid nitrogen cane, Nalgene 5015-0002
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
12 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 39.40
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103029
CHF 39.40
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
feature
capacity 6  vial(s)
packaging
pack of 12 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 5015-0002
General description
Firmly holds 1.2 or 2.0 mL Nalgene cryogenic vials for storage in Dewar-type, liquid nitrogen freezers.
Standard CryoCane™ aluminimum cane for the storage of cryostorage tubes, accommodate a variety of vial sizes and designs.
Features and Benefits
  • Able to store tubes protected with Thermo Scientific™ CryoFlex™ tubing.
  • Compatible with color coders that attach to the end of the cane and can be written on for quick identification and inventory management
  • .
Legal Information
CryoCane is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
HS23205C9811HS23206
Cryogenic Vial Cane to hold, 5 x 2.0 mL vials per rack, clear aluminum
HS23205
Cryogenic Vial Cane
CryoCane™ aluminum canes capacity, 5  vial(s)
C9811
CryoCane aluminum canes
Cryogenic Vial Cane to hold, 6 x 5.0 mL vials per rack, clear aluminum
HS23206
Cryogenic Vial Cane
packaging
pack of 12 ea
packaging
pack of 12 ea
packaging
-
packaging
pack of 12 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 5015-0002
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23205
manufacturer/tradename
Nalgene 5015-0001
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23206
feature
capacity 6  vial(s)
feature
to hold 5 x 2.0 mL vials per rack
feature
capacity 5  vial(s)
feature
to hold 6 x 5.0 mL vials per rack
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CryoCane aluminum canes
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)