Merck
C9650
β-Cyano-L-alanine
≥95%, suitable for ligand binding assays
Sinonimo/i:
3-cyano-L-alanine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H6N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.10
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
β-Cyano-L-alanine, ≥95%
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white
mp
217 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC([C@@H](N)CC#N)=O
InChI
1S/C4H6N2O2/c5-2-1-3(6)4(7)8/h3H,1,6H2,(H,7,8)/t3-/m0/s1
InChI key
BXRLWGXPSRYJDZ-VKHMYHEASA-N
Biochem/physiol Actions
β-Cyano-L-alanine (BCA) is used as a cystathione γ-lyase (CSE) inhibitor to study the physiological roles of hydrogen sulfide in processes such as angiogenesis and hypertension.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)