About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H18N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
338.36
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)C(Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)OCc3ccccc3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)