Merck
C9455
Cellobiitol
≥98%
Sinonimo/i:
4-O-β-D-Glucopyranosyl-D-glucitol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H24O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
344.31
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98%
SMILES string
OCC(O)C(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(O)CO
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)