C9359
Z-Ala-Ser-Thr-Asp(OMe)-fluoromethyl ketone
≥90% (TLC), solid
Sinonimo/i:
EMAP II inhibitor
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (TLC)
Forma fisica
solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COC(=O)C[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)OCc1ccccc1)[C@@H](C)O)C(=O)CF
InChI
1S/C24H33FN4O10/c1-13(26-24(37)39-12-15-7-5-4-6-8-15)21(34)28-17(11-30)22(35)29-20(14(2)31)23(36)27-16(18(32)10-25)9-19(33)38-3/h4-8,13-14,16-17,20,30-31H,9-12H2,1-3H3,(H,26,37)(H,27,36)(H,28,34)(H,29,35)/t13-,14+,16-,17-,20-/m0/s1
LICIOVKJUZZCAM-ACSCVQKFSA-N
Amino Acid Sequence
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3