Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H10ClNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.63
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2723444
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccccc1Cl)C(O)=O
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?