Documenti fondamentali
C9274
Sigma-Aldrich
Cytidine 5′-triphosphate disodium salt
~95%
Sinonimo/i:
CTP
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H14N3Na2O14P3
Numero CAS:
Peso molecolare:
527.12
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
~95%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C9H16N3O14P3.2Na/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(24-8)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H2,10,11,15)(H2,16,17,18);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,8-;;/m1../s1
NFQMDTRPCFJJND-WFIJOQBCSA-L
Azioni biochim/fisiol
P2X4 purinergic receptor agonist.
Nota sulla preparazione
Prepared by the enzymatic phosphorylation of 5′-CMP.
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Xi Liu et al.
Anti-cancer drugs, 25(6), 690-703 (2014-03-29)
Treatment of mammalian cells with chemotherapeutic drugs can result in perturbations of nucleotide pools. Monitoring these perturbations in cultured tumor cells from human sources is useful for assessment of the effect of drug therapy and a better understanding of the