Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 185.00 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 570.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H22N4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
370.45
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 185.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: soluble 17 mg/mL at ≤60 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cc(-c3ccc(Oc4ccccc4)cc3)c12)C5CCCC5
InChI
1S/C23H22N4O/c24-22-21-20(14-27(17-6-4-5-7-17)23(21)26-15-25-22)16-10-12-19(13-11-16)28-18-8-2-1-3-9-18/h1-3,8-15,17H,4-7H2,(H2,24,25,26)
InChI key
FMETVQKSDIOGPX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
A potent and selective pyrrolo[2,3-d]pyrimidine Lck inhibitor.
Potent and selective inhibitor of Lck, a src family tyrosine kinase.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description - | description - | description - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| form powder | form liquid | form liquid | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: soluble 17 mg/mL at ≤60 °C | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white | color - | color - | color - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
![7-Cyclopentyl-5-(4-phenoxyphenyl)-7H-pyrrolo[2,3‑d]pyrimidin-4-ylamine ≥98% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/373/481/73848ea9-b1fa-4ae5-8cf0-d135386891ae/640/73848ea9-b1fa-4ae5-8cf0-d135386891ae.png)