Vai a
C8383
Cloralio
Sinonimo/i:
Tricloroacetaldeide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
Cl3CCH(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.40
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-117-5
Beilstein/REAXYS Number:
1698497
MDL number:
Assay:
≥98% (titration)
Form:
powder
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (titration)
Quality Segment
form
powder
drug control
USDEA Schedule IV
mp
57 °C (lit.)
SMILES string
OC(O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H3Cl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h1,6-7H
InChI key
RNFNDJAIBTYOQL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Chloral hydrate is a sedative/hypnotic.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cloralio
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. Are you able to dispense choral hydrate?  
    1 answer
    1. This product is intended for research use only and is not suitable for human or veterinary use.