Merck
C8088
Cantharidic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.22
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
32035490
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (TLC)
form
solid
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1[C@H]2CC[C@H](O2)[C@@H]1C(O)=O
InChI
1S/C8H10O5/c9-7(10)5-3-1-2-4(13-3)6(5)8(11)12/h3-6H,1-2H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4+,5-,6+
InChI key
GXEKYRXVRROBEV-FBXFSONDSA-N
Biochem/physiol Actions
Useful for inhibiting PP1 and PP2A during purification of phosphorylated proteins, IC50 = 53 nM.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)