Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5NO5 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.12 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-335-8
Beilstein/REAXYS Number:
476229
MDL number:
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
color
brown
mp
267 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
SMILES string
O.OC(=O)C1=CC(=O)C=C(N1)C(O)=O
InChI
1S/C7H5NO5.H2O/c9-3-1-4(6(10)11)8-5(2-3)7(12)13;/h1-2H,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13);1H2
InChI key
SNGPHFVJWBKEDG-UHFFFAOYSA-N
Application
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chelidamic acid hydrate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?