C7990
Anti-phospho-α-B Crystallin (54-64) (pSer59) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
lyophilized powder
Reattività contro le specie
rat, bovine, human
tecniche
indirect immunofluorescence: 8 μg/mL using human brain from Alexander′s diseased patients
western blot: 0.5 μg/mL using recombinant bovine phospho-α-B crystallin (Ser59)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer59)
Informazioni sul gene
human ... CRYAB(1410)
rat ... Cryab(25420)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol