Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 348.00 CHF 295.80 |
Informazioni su questo articolo
CHF 295.80
Prezzo di listinoCHF 348.00Risparmia il 15%Nome del prodotto
Cilostamide, phosphodiesterase inhibitor
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
SMILES string
CN(C1CCCCC1)C(=O)CCCOc2ccc3NC(=O)C=Cc3c2
InChI
1S/C20H26N2O3/c1-22(16-6-3-2-4-7-16)20(24)8-5-13-25-17-10-11-18-15(14-17)9-12-19(23)21-18/h9-12,14,16H,2-8,13H2,1H3,(H,21,23)
InChI key
UIAYVIIHMORPSJ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PDE3A(5139), PDE3B(5140), PDE5A(8654), PDE7A(5150)
rat ... Pde2a(81743), Pde4a(25638)
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description phosphodiesterase inhibitor | description - | description targeting human PDE3A | description targeting human PDE9A |
| assay ≥97% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| Gene Information human ... PDE3A(5139), PDE3B(5140), PDE5A(8654), PDE7A(5150) | Gene Information human ... PDE3A(5139), PDE3B(5140), PDE4A(5141), PDE4B(5142), PDE4C(5143), PDE4D(5144), PDE5A(8654), PDE7A(5150) | Gene Information human ... PDE3A(5139) | Gene Information human ... PDE9A(5152) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form - | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility - | solubility - | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cilostamide
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?