Vai a
C7938
2-Chloro-N6-cyclopentyladenosine
adenosine receptor agonist
Sinonimo/i:
CCPA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H20ClN5O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
369.80
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
Solubility:
methanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Storage temp.:
2-8°C
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
methanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(NC4CCCC4)nc(Cl)nc23
InChI
1S/C15H20ClN5O4/c16-15-19-12(18-7-3-1-2-4-7)9-13(20-15)21(6-17-9)14-11(24)10(23)8(5-22)25-14/h6-8,10-11,14,22-24H,1-5H2,(H,18,19,20)/t8-,10-,11-,14-/m1/s1
InChI key
XSMYYYQVWPZWIZ-IDTAVKCVSA-N
Application
2-Chloro-N6-cyclopentyladenosine (CCPA) may be used as an A1 adenosine receptor agonist with high selectivity. CCPA is often used with other adenosine receptor agonists and antagonist to resolve A(1), A(2A) and A(3) receptor functions. These include DPCPX (A(1) receptor antagonist), 4-(2-[7-amino-2-(2-furyl)[1,2,4]triazolo[2,3-α][1,3,5]triazin-5-ylamino]ethyl)phenol (A(2A) receptor antagonist), and 4-[2-[[6-amino-9-(N-ethyl-β-D-ribofuranuronamidosyl)-9H-purin-2-yl]amino]ethyl]benzenepropanoic acid hydrochloride (A(2A) receptor agonist), and Cl-IB-MECA, (A(3)) receptor agonist).
Biochem/physiol Actions
A1 adenosine receptor agonist with high selectivity: reportedly 10,000-fold for A1 over A2 receptors.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
119136C6035
Caffeine solution analytical standard, 1.0 mg/mL in methanol
Supelco
C6035
Caffeine solution
description
adenosine receptor agonist
description
-
description
analytical standard, 1.0 mg/mL in methanol
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
solid
form
-
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
solubility
methanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 5 mM, DMSO: 100 mM
solubility
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369), Adora3(25370)
Gene Information
-
Gene Information
human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140)
mouse ... Adora2b(11541)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)