C7870
Chalcone 4 hydrate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(E)-1-(4-Chlorophenyl)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propen-1-one hydrate
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: >20 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O.COc1cc(ccc1O)\C=C\C(=O)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C16H13ClO3.H2O/c1-20-16-10-11(3-9-15(16)19)2-8-14(18)12-4-6-13(17)7-5-12;/h2-10,19H,1H3;1H2/b8-2+;
PXVQKTVKTBMRIW-VOKCZWNHSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articoli
We offer many products related to chemokine receptors for your research needs.