Vai a
C7437
Nalgene® sealing caps
diam. 24 mm, for use with 50 mL tubes, pack of 10 ea
Sinonimo/i:
bottle cap, bottle closure, Nalgene DS3132-0024, bottle seal, plastic cap
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 186.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121703
Material:
polypropylene screw closure, retained silicone gasket
Packaging:
pack of 10 ea
CHF 186.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
polypropylene screw closure, retained silicone gasket
packaging
pack of 10 ea
manufacturer/tradename
Nalgene DS3132-0024
diam.
24 mm
General description
Ensure leakproof service of Nalgene™ of Oak Ridge centrifuge bottles and tubes at their recommended maximum rated speeds by using these specific sealing caps, also recommended for use when spinning hazardous materials.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C7312C7687TMO362150-5240
Nalgene® sealing caps diam. 24 mm, for use with 50 mL tubes, pack of 10 ea
C7437
Nalgene® sealing caps
Nalgene® sealing caps diam. 20 mm, for use with 28 and 30 mL tubes, pack of 10 ea
C7312
Nalgene® sealing caps
Nalgene® sealing caps diam. 63 mm, for use with 500 mL and 1 L tubes, pack of 2 ea
C7687
Nalgene® sealing caps
vibrant-m
TMO362150-5240
Nalgene® red caps
material
polypropylene screw closure, retained silicone gasket
material
polypropylene screw closure, retained silicone gasket
material
polypropylene screw closure, retained silicone gasket
material
polypropylene cap, red cap
manufacturer/tradename
Nalgene DS3132-0024
manufacturer/tradename
Nalgene DS3132-0020
manufacturer/tradename
Nalgene DS3132-0063
manufacturer/tradename
Nalgene 362150-5240
packaging
pack of 10 ea
packaging
pack of 10 ea
packaging
pack of 2 ea
packaging
case of 1000 ea
diam.
24 mm
diam.
20 mm
diam.
63 mm
diam.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® sealing caps
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)