C7339
Monoclonal Anti-Cyclin D2 antibody produced in mouse
clone DCS-3, ascites fluid
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Clone
DCS-3, monoclonal
PM
antigen 33-35 kDa (and several lower and higher MW proteins)
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:400 using a cultured human tumor cell line extract
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... CCND2(894)
mouse ... Ccnd2(12444)
Specificità
Immunogeno
Certificati d'analisi (COA)