Vai a
C7287
Canrenoic acid potassium salt
powder
Sinonimo/i:
17-Hydroxy-3-oxopregna-4,6-diene-21-carboxylic acid, Potassium canrenoate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 206.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C22H30O4K
Numero CAS:
Peso molecolare:
397.57
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
218-554-9
MDL number:
Form:
powder
CHF 206.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Segment
color
light yellow to tan
SMILES string
[K].[H][C@]12CC[C@@]3(C)[C@@]([H])(CC[C@@]3(O)CCC(O)=O)[C@]1([H])C=CC4=CC(=O)CC[C@]24C
InChI
1S/C22H30O4.K.H/c1-20-9-5-15(23)13-14(20)3-4-16-17(20)6-10-21(2)18(16)7-11-22(21,26)12-8-19(24)25;;/h3-4,13,16-18,26H,5-12H2,1-2H3,(H,24,25);;/t16-,17+,18+,20+,21+,22-;;/m1../s1
InChI key
YLXFIHIYNGPPSF-HUHWECDNSA-N
Application
Canrenoic acid potassium salt has been used as a human uridine 5′-diphospho (UDP)-glucuronosyltransferase inhibitor to study its effects on trifluoperazine (TFP) substrate selectivity. It has also been used to study its effects on the formation of aldosterone 18-glucuronide (ALDO 18β-G) in recombinant UDP-Glucuronosyltransferase-2B7 (UGT2B7), human liver (HLM) and human kidney cortical (HKCM) microsomes.
Biochem/physiol Actions
Competitive aldosterone receptor antagonist.
Competitive aldosterone receptor antagonist. Potassium canrenoate reduces the effects of aldosterone-induced increases in blood pressure and in cardiovascular fibrosis in animals with high sodium intake. It is used clinically for its anti-fibrotic effects. At higher doses it is genotoxic to liver and increases tumor incidence in rodent models.
Analysis Note
Aqueous solutions may contain some insoluble material.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1497C0410000SML0132
Canrenone ≥97% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1497
Canrenone
Canrenone European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
C0410000
Canrenone
description
powder
description
≥97% (HPLC)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
color
light yellow to tan
color
white to beige
color
-
color
white to off-white
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)