C7214
Monoclonal Anti-Cyclin D3 antibody produced in mouse
clone DCS-22, ascites fluid
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Clone
DCS-22, monoclonal
PM
antigen 31-34 kDa
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
canine, human, rat, monkey, mouse
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:4,000 using a rat osteosarcoma cell line (ROS) extract
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... CCND3(896)
mouse ... Ccnd3(12445)
rat ... Ccnd3(25193)
Specificità
Immunogeno
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)