Key Documents
C6792
Sigma-Aldrich
Cupferron
ACS reagent
Sinonimo/i:
N-Nitroso-N-phenylhydroxylamine ammonium salt
About This Item
Formula condensata:
C6H5N(NO)ONH4
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.15
Beilstein:
3919107
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Grado
ACS reagent
Residuo alla calcinazione
≤0.05%
Colore
clear
Punto di fusione
150-155 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: passes test
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H][N+]([H])([H])[H].[O-]N(N=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5N2O2.H3N/c9-7-8(10)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H;1H3/q-1;/p+1
GDEBSAWXIHEMNF-UHFFFAOYSA-O
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges