C6789
Cholesteryl nervonate
~95%
Sinonimo/i:
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-nervonate, 5-Cholesten-3β-ol 3-nervonate, Cholesteryl cis-15-tetracosenoate
About This Item
Saggio
~95%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC1CCC2(C)C3CCC4(C)C(CCC4C3CC=C2C1)C(C)CCCC(C)C
Confezionamento
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)