Passa al contenuto
C6773
3-Hydroxypropionitrile
≥99%
Sinonimo/i:
2-Cyanoethanol, Ethylene cyanohydrin, Hydracrylonitrile
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HOCH2CH2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
71.08
EC Number:
203-704-8
UNSPSC Code:
41116105
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
635773
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99%
autoignition temp.
922 °F
expl. lim.
12.1 %
refractive index
n20/D 1.425 (lit.)
bp
228 °C (lit.)
mp
−46 °C (lit.)
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCC#N
InChI
1S/C3H5NO/c4-2-1-3-5/h5H,1,3H2
InChI key
WSGYTJNNHPZFKR-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Hydroxypropionitrile
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)