Documenti fondamentali
C6752
Sigma-Aldrich
Z-Val-Leu
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H28N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
364.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)CC(NC(=O)C(NC(=O)OCc1ccccc1)C(C)C)C(O)=O