C6524
Cholesteryl hexanoate
Sinonimo/i:
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-hexanoate, 5-Cholesten-3β-ol 3-hexanoate, Cholesteryl caproate
About This Item
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC=C2C1)[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C33H56O2/c1-7-8-9-13-31(34)35-26-18-20-32(5)25(22-26)14-15-27-29-17-16-28(24(4)12-10-11-23(2)3)33(29,6)21-19-30(27)32/h14,23-24,26-30H,7-13,15-22H2,1-6H3/t24-,26+,27+,28-,29+,30+,32+,33-/m1/s1
FPBODWXATDKICU-FLFWOSPYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3