Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121703
Material:
Tefzel® plug, Viton® O-ring, polypropylene screw closure
Packaging:
pack of 2 ea
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimaterial
Tefzel® plug, Viton® O-ring, polypropylene screw closure
packaging
pack of 2 ea
manufacturer/tradename
Nalgene DS3131-0024
diam.
24 mm
Application
Use with recommended tubes and bottles for leakproof service at maximum speed. Also recommended for spinning hazardous materials.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® sealing cap assembly
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?