Vai a
C6116
(+/-)-Cloprostenol sodium salt hydrate
≥98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
(+/-)-16-(3-Chlorophenoxy)-9,11,15R-trihydroxy-17,18,19,20-tetranorprosta-5Z,13E-dien-1-oic acid sodium salt hydrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 90.30
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 361.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H28ClNaO6 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
446.90 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
259-439-3
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
CHF 90.30
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
light brown
mp
68-70 °C
solubility
H2O: >10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[H]O[H].O[C@@H](COc1cccc(Cl)c1)\C=C\[C@H]2[C@H](O)C[C@H](O)[C@@H]2C\C=C/CCCC([O-])=O
InChI
1S/C22H29ClO6.Na.H2O/c23-15-6-5-7-17(12-15)29-14-16(24)10-11-19-18(20(25)13-21(19)26)8-3-1-2-4-9-22(27)28;;/h1,3,5-7,10-12,16,18-21,24-26H,2,4,8-9,13-14H2,(H,27,28);;1H2/q;+1;/p-1/b3-1-,11-10+;;/t16-,18-,19-,20+,21-;;/m1../s1
InChI key
ZEQHRVULQBYULU-LPFHDDPUSA-M
General description
Cloprostenol is a synthetic analogue of prostaglandin F2α (PGF). Cloprostenol contributes to the induction of estrus in animals and has uterotonic activity. Cloprostenol induces abortion in animals.
Application
(+/-)-Cloprostenol sodium salt hydrate has been used in studying its influence in oestrus synchronisation and uterine development in mice.
Biochem/physiol Actions
Cloprostenol is a potent FP prostanoid receptor agonist.
Cloprostenol is a potent FP prostanoid receptor agonist. It is 2- to 3-fold more potent than fluprostenol but less selective. Cloprostenol is similar in potency to PGF2α at EP and TP prostanoid receptors. It is used for the treatment of infertility in sows and gilts.
Features and Benefits
This compound is featured on the Prostanoid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1140666BP628
Cloprostenol sodium United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1140666
Cloprostenol sodium
vibrant-m
BP628
Cloprostenol sodium
description
≥98% (HPLC), powder
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)