Merck
C5927
Cholesteryl arachidate
~99% (HPLC; detection at 205 nm)
Sinonimo/i:
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-arachidate, 5-Cholesten-3β-ol 3-arachidate, Cholesteryl eicosanoate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C47H84O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
681.17
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
~99% (HPLC; detection at 205 nm)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC=C2C1)[C@H](C)CCCC(C)C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)