C5804
Calcium phosphate tribasic
suitable for insect cell culture
Sinonimo/i:
Calcium hydroxyphosphate, HAp, Hydroxylapatite
About This Item
Forma fisica
solid
tecniche
cell culture | insect: suitable
Punto di fusione
1100 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].O[Ca+].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/5Ca.3H3O4P.H2O/c;;;;;3*1-5(2,3)4;/h;;;;;3*(H3,1,2,3,4);1H2/q5*+2;;;;/p-10
XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
Prodotto comparabile
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1