Merck
C5265
4-Formylbenzonitrile
≥95% (GC)
Sinonimo/i:
4-Cyanobenzaldehyde
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
NCC6H4CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
131.13
EC Number:
203-267-3
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
606473
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥95% (GC)
bp
133 °C/12 mmHg (lit.)
mp
100-102 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=Cc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H5NO/c9-5-7-1-3-8(6-10)4-2-7/h1-4,6H
InChI key
WZWIQYMTQZCSKI-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)