Key Documents
C5002
Sigma-Aldrich
Z-Pro-Leu-Gly amide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H30N4O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
418.49
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Stringa SMILE
CC(C)CC(NC(=O)C1CCCN1C(=O)OCc2ccccc2)C(=O)NCC(N)=O