Vai a
C4915
S-(+)-Chlorpheniramine maleate salt
Sinonimo/i:
(S)-γ-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine maleate salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 92.30
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 291.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H19ClN2 · C4H4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
390.86
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
219-450-6
MDL number:
Form:
powder
CHF 92.30
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Segment
originator
Bayer
SMILES string
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.CN(C)CC[C@@H](c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2
InChI
1S/C16H19ClN2.C4H4O4/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t15-;/m0./s1
InChI key
DBAKFASWICGISY-DASCVMRKSA-N
Gene Information
human ... HRH1(3269)
General description
Chlorpheniramine maleate is a cationic amphiphilic anti-histamine agent, which is composed of a hydrophobic ring structure and a hydrophilic side chain with a charged cationic amino group.
Application
S-(+)-Chlorpheniramine maleate salt has been used to study the anticholinergic effect of Achillea millefolium and Portulaca olerace on muscarinic receptors of guinea pig tracheal smooth muscle.
Biochem/physiol Actions
H1 histamine receptor antagonist; active isomer.
Chlorpheniramine maleate is clinically used as a topical ointment to treat skin disorders such as sunburn, urticaria, angioedema, pruritus and insect bites.
Features and Benefits
This compound is featured on the Histamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Bayer. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
11790051123000PHR1016
description
-
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
originator
Bayer
originator
-
originator
-
originator
-
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Pittogrammi
Skull and crossbones
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)