Vai a
C4740
Cisapride monohydrate
≥98% (HPLC), 5-HT4 serotonin receptor agonist., solid
Sinonimo/i:
cis-4-Amino-5-chloro-N-[1-[3-(4-fluorophenoxy)propyl]-3-methoxy-4-piperidinyl]-2-methoxybenxamide monohydrate, Acenalin, Cipril
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 194.00
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 575.00
CHF 488.75
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H29N3O4ClF · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
483.96
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
279-689-7
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
CHF 194.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Cisapride monohydrate, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: ~30 mg/mL
originator
Johnson & Johnson
SMILES string
O.CO[C@@H]1CN(CCCOc2ccc(F)cc2)CC[C@@H]1NC(=O)c3cc(Cl)c(N)cc3OC
InChI
1S/C23H29ClFN3O4.H2O/c1-30-21-13-19(26)18(24)12-17(21)23(29)27-20-8-10-28(14-22(20)31-2)9-3-11-32-16-6-4-15(25)5-7-16;/h4-7,12-13,20,22H,3,8-11,14,26H2,1-2H3,(H,27,29);1H2/t20-,22+;/m0./s1
InChI key
QBYYXIDJOFZORM-IKGOIYPNSA-N
Biochem/physiol Actions
5-HT4 serotonin receptor agonist.
Features and Benefits
This compound was developed by Johnson & Johnson. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1134120M2946SML1371
Cisapride United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1134120
Cisapride
Mosapride
Sigma-Aldrich
M2946
Mosapride
Prucalopride ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1371
Prucalopride
description
≥98% (HPLC), solid
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
-
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
-
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
DMSO: ~30 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white
color
-
color
-
color
white to beige
originator
Johnson & Johnson
originator
-
originator
Takeda
originator
-
Pittogrammi
Corrosion
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)