Merck
C4551
Vertical mini-gel Comb
10 cm wide, for use with 1.0 mm x 10 wells
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41105305
NACRES:
NB.51
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Combs for vertical mini-gel, 10 cm wide, size 1.0 mm × 10 wells
size
1.0 mm × 10 wells
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)