Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 290.00 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 601.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 290.00
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder or crystals
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1nc(Cl)nc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3
InChI
1S/C10H12ClN5O3/c11-10-14-8(12)7-9(15-10)16(3-13-7)6-1-4(18)5(2-17)19-6/h3-6,17-18H,1-2H2,(H2,12,14,15)/t4-,5+,6+/m0/s1
InChI key
PTOAARAWEBMLNO-KVQBGUIXSA-N
Gene Information
human ... NP(4860)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369), Adora3(25370)
Application
Cladribiane, like fludarabine, is a prodrug that is must be phosphorylated intracellularly to the monophosphate by the nuclear/cytosol enzyme deoxycytidine kinase (dCK) and possibly by the mitochondrial enzyme deoxyguanosine kinase (dGK).
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description antileukemic | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description A deoxyadenosine analog that displays strong antileukemic and immunosuppressive activity. | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
| form powder or crystals | form - | form solid | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥95% (HPLC) | assay - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| Gene Information human ... NP(4860) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chloro-2′-deoxyadenosine
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?