Key Documents
C4394
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3,5-dimethylphenol
≥99%
Sinonimo/i:
4-Chloro-3,5-xylenol, 4-Chloro-sym-m-xylenol, PCMX
About This Item
Formula condensata:
ClC6H2(CH3)2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.61
Beilstein:
1862539
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
≥99%
Punto di fusione
114-116 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1cc(O)cc(C)c1Cl
InChI
1S/C8H9ClO/c1-5-3-7(10)4-6(2)8(5)9/h3-4,10H,1-2H3
OSDLLIBGSJNGJE-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves