Vai a
C4357
Greiner culture flasks, suspension culture treated
surface area 175 cm2
Sinonimo/i:
culture flask, tissue culture flask, tissue culture flasks, Greiner 661190, surface treated flask
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122104
Surface area:
175 cm2
Binding type:
(suspension culture treated), non-treated surface
Material:
hi-profile, angled neck , polystyrene flask, screw top cap, white high-density polyethylene cap
Sterility:
sterile
Packaging:
case of 40 ea (10 bags x 4 flasks)
Feature:
DNase free, RNase free, with cap
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
hi-profile, angled neck , polystyrene flask, screw top cap, white high-density polyethylene cap
description
DNase, RNase free
sterility
sterile
feature
DNase free, RNase free, with cap
packaging
case of 40 ea (10 bags x 4 flasks)
manufacturer/tradename
Greiner 661190
technique(s)
cell culture: suitable
capacity
650 mL
surface area
175 cm2
binding type
(suspension culture treated), non-treated surface
General description
Suspension culture treated for maximum cell yield with minimum monolayer adhesion.
Legal Information
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)