Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352200
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
Combs for standard vertical gels, 16.5 cm wide, size 1.0 mm × 14 wells
material
PTFE
Quality Segment
size
1.0 mm × 14 wells
General description
Machined match spacer thickness precisely.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Combs for standard vertical gels, 16.5 cm wide
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?