Merck
C4284
β-Chloro-D-alanine hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C3H6NO2Cl · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.00
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.N[C@H](CCl)C(O)=O
InChI
1S/C3H6ClNO2.ClH/c4-1-2(5)3(6)7;/h2H,1,5H2,(H,6,7);1H/t2-;/m1./s1
InChI key
IENJPSDBNBGIEL-HSHFZTNMSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)