C4236
Chemichrome™ Western Control
(Color Molecular Weight Marker)
About This Item
Prodotti consigliati
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Confirms that a membrane transfer is complete
- Confirms successful Western Blotting Conditions
- Compatible with many peroxidase and phosphatase substrates, including TMB and ECL®.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)