Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
12352200
Material:
Nylon
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimaterial
Nylon
General description
Specifically designed for gel casting. Wide jaws provide uniform pressure on glass plate-gasket assembly. Single- and dual-gel casting clamps accommodate different thicknesses and are not interchangeable.
Set of three (3). One set (three clamps) is sufficient for 10 cm wide mini-gels; two sets (six clamps) are necessary for standard 16.5 cm wide gels.
Set of three (3). One set (three clamps) is sufficient for 10 cm wide mini-gels; two sets (six clamps) are necessary for standard 16.5 cm wide gels.
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?