C4147
γ-Carboxy-L-glutamic acid
About This Item
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N[C@@H](CC(C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H9NO6/c7-3(6(12)13)1-2(4(8)9)5(10)11/h2-3H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)/t3-/m0/s1
UHBYWPGGCSDKFX-VKHMYHEASA-N
Informazioni sul gene
rat ... Grm2(24415)
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3